missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PPP3CB Antibody (OTI2E4), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-45023-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PPP3CB Monoclonal antibody specifically detects PPP3CB in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| PPP3CB | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| OTI2E4 | |
| Western Blot 1:500-2000 | |
| Calmodulin-dependent calcineurin A subunit beta isoform, CALNA2protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit, beta isoform(calcineurin A beta), CAM-PRP catalytic subunit, CNA2catalytic subunit, beta isoform, EC 3.1.3.16, protein phosphatase 2B, catalytic subunit, beta isoform, protein phosphatase 3, catalytic subunit, beta isozyme, protein phosphatase from PCR fragment H32, serine/threonine-protein phosphatase 2B catalytic subunit beta isoform | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 23-96 of human PPP3CB (NP_001135826) produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Cell Cycle and Replication, Wnt Signaling Pathway | |
| 5532 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur