Learn More
Tocris Bioscience™ PPQ 102
Artikelnummer. 18701789
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18701789
Marke: Tocris Bioscience™ 4303/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Potent, voltage-independent CFTR chloride channel inhibitor
PPQ 102 is a potent, voltage-independent CFTR chloride channel inhibitor (IC50 = 90 nM). Reduces the size and number of renal cysts in an embryonic kidney culture model of polycystic kidney disease. Also increases VEGF-A production from airway epithelial cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinheit >98%
Menge 50 mg
Produkttyp PPQ 102
Molekulargewicht 438.48
Hemmstoffe PPQ 102
Nur für Forschungszwecke