Learn More
Bohlender™ BOLA™ PPS HT-Verschraubungen
Beschreibung
- Schwarze Schraubverschlüsse aus PPS
- Innenteile: V-Ring aus PPS, O-Ring aus FKM, konischer Ring aus PTFE und Dichtungsring
- Für Schlauchdurchmesser unter 3 mm (nicht mit dem Medium in Kontakt)
- Gute chemische Beständigkeit
- Das Medium ist nur PTFE ausgesetzt
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform |
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit | Für Schlauch mit Außendurchmesser von 2mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Gewindegröße | GL 14 |
| Farbe | Schwarz |
| Maximaler Druck | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |
| Produkttyp | HT-Schraubgelenk |