Learn More
Bohlender™ BOLA™ PPS HT-Verschraubungen
Artikelnummer. 10329141
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Für Schlauch mit 6 mm AD
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 10mm
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 12 mm
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 2mm
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 3mm
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 4mm
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 8mm
Gewindegröße:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10329141
Marke: Bohlender™ D63054
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schraubverbindungen eignen sich zum Verbinden von Geräten und Anschlüssen mit GL -Gewinde mit harten Schläuchen oder Rohren aus Glas, Kunststoff oder Metall. Bohlender™ BOLA™ PPS HT Verschraubungen eignen sich optimal zur Befestigung von Messfühlern, Thermometern, Tauchrohren oder Kabeln in Reaktionsgefäßen.
  • Schwarze Schraubverschlüsse aus PPS
  • Innenteile: V-Ring aus PPS, O-Ring aus FKM, konischer Ring aus PTFE und Dichtungsring
  • Für Schlauchdurchmesser unter 3 mm (nicht mit dem Medium in Kontakt)
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Das Medium ist nur PTFE ausgesetzt
Specifications
Zertifizierung/Konformität FDA-konform
Material PTFE
Zur Verwendung mit Für Schlauch mit 6 mm AD
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Gewindegröße GL 25
Farbe Schwarz
Maximaler Druck 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Produkttyp HT-Schraubgelenk