Learn More
Bohlender™ BOLA™ PPS HT-Verschraubungen
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Für Schlauch mit 6 mm AD
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 10mm
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 12 mm
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 2mm
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 3mm
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 4mm
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 8mm
Gewindegröße:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schwarze Schraubverschlüsse aus PPS
- Innenteile: V-Ring aus PPS, O-Ring aus FKM, konischer Ring aus PTFE und Dichtungsring
- Für Schlauchdurchmesser unter 3 mm (nicht mit dem Medium in Kontakt)
- Gute chemische Beständigkeit
- Das Medium ist nur PTFE ausgesetzt
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform |
| Material | PPS |
| Zur Verwendung mit | Für Schlauch mit Außendurchmesser von 4mm |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Gewindegröße | GL 18 |
| Farbe | Schwarz |
| Maximaler Druck | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |
| Produkttyp | HT-Schraubgelenk |