Learn More
Cole-Parmer™ PPS Pumpe mit Magnetantrieb
Artikelnummer. 11749869
Click to view available options
Flussrate:
14,2 gal./min, 53,8 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11749869
Marke: Cole-Parmer™ 0708545
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Ryton™ PPS Pumpen mit Magnetantrieb sind ideal für das Pumpen von stark korrosiven Chemikalien und Lösungen. Die Pumpen bestehen aus Ryton PPS Gehäuse und Rotor, Keramikwelle, Viton™ O-Ringen und Kohlenstoff-Buchsen.
  • Die Ryton PPS Konstruktion ist hervorragend geeignet für stark korrosive Chemikalien und Lösungen
    • Auslaufsicherer Magnetantrieb ohne Versiegelung
    • Die Kohlenstoff-Buchse kann je nach Flüssigkeit bis zu 8 Stunden trocken laufen
    • Pumpenköpfe können ohne Spezialwerkzeuge einfach gedreht, gereinigt oder gewartet werden
Spezifikation
Motortyp TEFC PSC
Stromstärke 1,7 Amp
Abmessungen (L x B x H) 26,4 x 12,4 x 13,6 cm (10,37 x 4,875 x 5,375 in.)
Beschreibung PPS Pumpe mit Magnetantrieb
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 200 °F
Max. Temperatur (metrisch) 93 °C
Flussrate 14,2 gal./min, 53,8 l/min
Frequenz 50/60 Hz
Pumpentyp Vakuumsystem
Maximaler Druck 10,5 psi
Spannung 230 V