Learn More
KNF™ Neuberger PPS/PTFE Vakuumpumpe
Kompakte, vielseitige, ölfreie, oszillierende Membranpumpe für unkontaminierten und wartungsfreien Betrieb. Die KNF Neuberger™ PPS/PTFE Vakuumpumpe ist in verschiedenen Größen/Kapazitäten und chemisch widerstandsfähigeren Versionen erhältlich.
Marke: KNF™ Neuberger 043652/043654
Beschreibung
- Kompakt und vielseitig einsetzbar
- Kann als kleiner Kompressor oder als Vakuumsystem verwendet werden
- Geeignet für Ansaugung/Filtration unter Vakuum, Festphasenextraktion, Entgasung
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Materialkontakt
- KT-Ausführungen für leicht aggressive oder korrosive Gase und Dämpfe erhältlich
- Gute chemische Beständigkeit
- Die oszillierende Membran im Pumpenkopf ermöglicht einen ölfreien, unkontaminierten und wartungsfreien Betrieb
- 100 % ölfreier Transfer
- Umweltfreundlich
- Hohe Gasdichtigkeit
- Lieferung mit Gummifüßen und 2 m-Netzkabel
Spezifikation
| 230 V, 50 Hz, 65 W | |
| PPS, PTFE | |
| 2,5 kg | |
| 5 °C | |
| 50 Hz | |
| 192 mm | |
| 2 bar |
| 90 mm | |
| 65 w | |
| 40 °C | |
| 11,5 l/min | |
| 157 mm | |
| Vakuumpumpe | |
| 230 V |