missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPT1 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18609691 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18609691 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18609691 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297410APC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PPT1 Polyclonal antibody specifically detects PPT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PPT1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat APC
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias ceroid-palmitoyl-palmitoyl-protein thioesterase 1, CLN1EC 3.1.2.22, INCL, Palmitoyl-protein hydrolase 1, palmitoyl-protein thioesterase 1, PPT, PPT-1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PPT1 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5538
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.