Learn More
Tocris Bioscience™ PPY A
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001684
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 30001684
Marke: Tocris Bioscience™ 4730/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Potent inhibitor of Abl T315l mutant and wild-type Abl kinases
Potent inhibitor of T315l mutant and wild-type Abl kinases (IC50 values are 9 and 20 nM, respectively). Inhibits growth of cells transformed with either the Bcr-Abl T315l mutant or wild-type Bcr-Abl gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 875634-01-8
Summenformel C22H20N4O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PPY A
Menge 10 mg
Formelmasse 372.42
Reinheit >98%
Molekulargewicht 372.428