Learn More
Grant Instruments™ PQ-Dokumentation
Artikelnummer. 15152615
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
All Grant XUB digitale Ultraschallbäder
All Grant XUBA Analoge Ultraschallbäder
Alle BTD-Modelle
Alle JB Aqua Plus Modelle (JBN und JBA)
Alle QBD-Modelle
Alle SUB Aqua Pro Modelle (SAP)
Grant CS200 Rührthermostatisches Bad/Zirkulator
Grant CVP-2 PCR-Plattenzentrifuge
Grant CXG Rührthermostatisches Bad/Zirkulator
Grant PHMP-100 Thermoschüttler für Mikrotiterplatten
Grant R4 Kühlbäder/Umwälzthermostate
Grant T100 Rührthermostatisches Bad/Zirkulator
Grant TC120 Rührthermostatisches Bad/Zirkulator
Grant TS-DW Deepwell-Mikrotiterplatten-Thermoschüttler
Grant TX150 Stirred Thermostatic Bath/Circulator
Grant TXF200 Rühr-/Umwälzbad mit Thermostat
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 15152615
Brand: Grant Instruments™ PQ TX150
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bietet dem Anwender eine bessere Vergleichbarkeit und Verifizierung seiner Geräte. Die Grant Instruments™ PQ-Dokumentation vereinfacht Installations- und Wartungsverfahren, reduziert häufige Benutzerfehler und erstellt eine klare Aufzeichnung der Leistung eines Geräts während seiner gesamten Lebensdauer.
Leistungsqualifizierung (PQ): Das Gerät erfüllt weiterhin seine Spezifikationen
  • Jedes Dokumentationsset ist spezifisch für einzelne Geräte mit Seriennummern und wird in einem einfach anzuwendenden ringgebundenen Format bereitgestellt.
  • Die PQ-Dokumentation kann jederzeit bestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) Grant TX150 Stirred Thermostatic Bath/Circulator
Produkttyp PQ-Dokumentation