missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PQ401, MedChemExpress

Artikelnummer. 16465808
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16465808 10 mg
16401967 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16465808 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13686

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress PQ401 is a potent inhibitor of IGF-IR signaling. PQ401 inhibits IGF-I-stimulated IGF-IR autophosphorylation with an IC50 of 12.0 μM in a series of studies in MCF-7 cells. PQ401 is effective at inhibiting IGF-I-stimulated growth of MCF-7 cells (IC50, 6 μM). PQ401 is a potential agent for breast and other IGF-I-sensitive cancers. PQ401 induces caspase-mediated apoptosis.

PQ401 is a potent inhibitor of IGF-IR signaling. PQ401 inhibits IGF-I-stimulated IGF-IR autophosphorylation with an IC50 of 12.0 μM in a series of studies in MCF-7 cells. PQ401 is effective at inhibiting IGF-I-stimulated growth of MCF-7 cells (IC50, 6 μM). PQ401 is a potential agent for breast and other IGF-I-sensitive cancers. PQ401 induces caspase-mediated apoptosis.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material PQ401
CAS 196868-63-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H16ClN3O2
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 14.29 mg/mL (41.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(NC1=CC(C)=NC2=CC=CC=C12)NC3=C(OC)C=CC(Cl)=C3
Molekulargewicht (g/mol) 341.79
Formelmasse 341.79
Reinheit (%) 99.88%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.