Learn More
Atago™ DIGITALES REFRAKTOMETER SALINITAET
Artikelnummer. 11406288
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
11406288 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11406288 Lieferant Atago™ Lieferanten-Nr. 3488
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Typ Digitales Refraktometer
Scale Range 0 bis 100 Salinität
Modell PR-100SA
Genauigkeit ±2‰
Auflösung 1 ‰
Skalentyp Salzkonzentration
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Salinität
IP-Schutzart Gehäuse IP64
Gewicht (metrisch) 300 g
Temperaturbereich (metrisch) 5°bis 40 °C
Kennwerte der Stromversorgung 006P Trockenbatterie (9 V)