Learn More
Hoefer™ PR 648 Slot Blot Blotting-Verteiler
Click to view available options
Typ:
Slot-Blot-Blotting-Verteiler
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Oberer Block, Membran-Stützblock mit O-Ring, unterer Block mit Steckverbinder, QuickFit Steckverbinder mit O-Ring, sechs Klemmschrauben, Membran-Schneideschablone
Achtundvierzig Schlitze in einem Gitter 4 × 12 laufen in eine einzelne untere Kammer, die über eine Armatur zum Anbringen einer Vakuumpumpe oder eines Aspirators verfügt, um Proben durch den Schlitz zu ziehen. Jeder Schlitz ist 6 mm lang und 0,80 mm breit und exponiert 4,8 mm2 an Membran.
- Die erhöhte Lippe um jeden Schlitz sorgt für eine effektive Abdichtung und verhindert eine Kreuzkontamination zwischen den Wells
- Das alphanumerische Raster erleichtert die genaue Probenanwendung
- Ausrichtungsstifte sorgen für eine schnelle und einfache Montage
- Die im Slot-Blot oder aus den Membranen erstellten Autoradiographien lassen sich einfach durch Densitometrie quantifizieren
- Aus widerstandsfähigem Acryl
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Slot-Blot-Blotting-Verteiler |
| Enthält | Oberer Block, Membran-Stützblock mit O-Ring, unterer Block mit Steckverbinder, QuickFit™ Steckverbinder mit O-Ring, 6 Klemmschrauben, Membran-Schneideschablone |
| Material | Acryl |
| Anzahl Steckplätze | 48 |
| Maximale Temperatur (angloamerikanisch) | 113 °F |
| Maximale Temperatur (metrisch) | 45 °C |
| Probenvolumen (metrisch) | 1 ml |
| Abmessungen (L x B x H) | 8 x 15,5 x 12 cm (3,14 x 6,1 x 4,72 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 3.14 Zoll |
| Länge (metrisch) | 8 cm |
| Mehr anzeigen |