Learn More
Invitrogen™ PR3 Monoclonal Antibody (PR3G-2)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11529722
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11529722 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 11529722
Marke: Invitrogen™ MA140218
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
MA1-40218 detects Proteinase 3 from human samples. MA1-40218 has been successfully used in ELISA, flow cytometry, immunohistochemistry (frozen), and Western blot applications. The MA1-40218 immunogen is human PR3. Endotoxin <24 EU/mg.
Serine protease that degrades elastin, fibronectin, laminin, vitronectin, and collagen types I, III, and IV (in vitro) (PubMed:3198760, PubMed:2033050, PubMed:28240246). By cleaving and activating receptor F2RL1/PAR-2, enhances endothelial cell barrier function and thus vascular integrity during neutrophil transendothelial migration (PubMed:23202369). May play a role in neutrophil transendothelial migration, probably when associated with CD177 (PubMed:22266279). [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PR3
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon PR3G-2
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.1% BSA and no preservative
Gen PRTN3
Gen-Zugriffsnummer P24158
Gen-Alias ACPA; AGP7; azurophil granule protein 7; CANCA; C-ANCA; C-ANCA antigen; leukocyte proteinase 3; MBN; MBT; mPR3; Myeloblastin; neutrophil proteinase 4; NP4; NP-4; P29; PR3; PR-3; Proteinase 3; PRTN3; serine proteinase, neutrophil; wegener autoantigen; Wegener granulomatosis autoantigen
Gensymbole PRTN3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Crude alpha granule extract.
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5657
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1