Learn More
PR3 (Proteinase 3) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. 12679586 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
Konzentration:
1mg/mL
200μg/mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
200 Mikroliter
500 Mikroliter
Artikelnummer. Menge Konzentration unitSize
12679586 1 mL 200μg/mL 1 Milliliter
12689586 100 μL 200μg/mL 100 Mikroliter
12609596 500 μL 200μg/mL 500 Mikroliter
12619596 200 μL 1mg/mL 200 Mikroliter
4 options
Artikelnummer. 12679586
Marke: Epredia MS1333P
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ PR3 (Proteinase 3) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
Proteinase 3 (PR3), a constituent of azurophil granules of neutrophils (polymorphonuclear cells, PMNs), is the target antigen for most anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (c-ANCA) in Wegener's granulomatosis (WG).
Host Species: Mouse
Clone: MCPR3-2
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: HMC-1/PR3 cell granule extract
Molecular Weight: 32-40kDa
Positive Control: HMC-1/PR3-S176 cells
Recommended for:
  • Western Blotting (Not verified)
  • Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PR3 (Proteinase 3) Ab-1
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon MCPR3-2
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen HMC-1/PR3 cell granule extract
Menge 1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Proteases And Inhibitors
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Form Concentrated
Isotype IgG2a κ