Learn More
Praeruptorin B, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438858
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16438858 10 mg 10 Milligramm
16433836 25 mg -
16431298 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16438858 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0082
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Praeruptorin B is an inhibitor of sterol regulatory element-binding proteins (SREBPs).
Praeruptorin B is an inhibitor of sterol regulatory element-binding proteins (SREBPs).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praeruptorin B
CAS 73069-28-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H26O7
Menge 10 mg
Synonym Praeruptorin D
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (58.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1C=CC2=CC=C3C([C@H](OC(/C(C)=C\C)=O)[C@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)(C)O3)=C2O1
Molekulargewicht (g/mol) 426.46
Formelmasse 426.46
Reinheit (%) 99.88%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism