Learn More
Pramoxinhydrochlorid, LoGiCal
Product Code. 30461589
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Unit Size:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30461589 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30461589 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR3228.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Pramoxine Hydrochloride
CAS 637-58-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pramoxine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H27 N O3 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (1:1)Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (9CI), Morpholine, 4-[3-(p-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (7CI,8CI), Pramoxine hydrochloride (6CI), 4-[3-(p-Butoxyphenoxy)propyl]morpholine hydrochloride, Pramacort, Pramocaine hydrochloride, Proctofoam, Tronolaine, Tronothan, Tronothane, Tronothane hydrochloride, 3389W95
InChI-Formel InChI=1S/C17H27NO3.ClH/c1-2-3-12-20-16-5-7-17(8-6-16)21-13-4-9-18-10-14-19-15-11-18;/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3;1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.CCCCOc1ccc(OCCCN2CCOCC2)cc1
IUPAC-Name 4-[3-(4-Butoxyphenoxy)propyl]morpholin;hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 329.86
Menge 10 mg
Formelmasse 329,1758 g/mol