Få mere at vide
Pramoxinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17950616
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Pakningsstørrelse
17950616 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17950616 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3228.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Pramoxinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Pramoxine Hydrochloride
CAS 637-58-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pramoxine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H27 N O3 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (1:1)Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (9CI), Morpholine, 4-[3-(p-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (7CI,8CI), Pramoxine hydrochloride (6CI), 4-[3-(p-Butoxyphenoxy)propyl]morpholine hydrochloride, Pramacort, Pramocaine hydrochloride, Proctofoam, Tronolaine, Tronothan, Tronothane, Tronothane hydrochloride, 3389W95
InChI-Formel InChI=1S/C17H27NO3.ClH/c1-2-3-12-20-16-5-7-17(8-6-16)21-13-4-9-18-10-14-19-15-11-18;/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCCCOc1ccc(OCCCN2CCOCC2)cc1
IUPAC-Name 4-[3-(4-Butoxyphenoxy)propyl]morpholin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 329.86
Menge 250 mg
Formelmasse 329,1758 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.