Learn More
Pramoxin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30412931
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30412931 10 g 10 Gramm
30421353 1 g -
30409065 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30412931 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP70085010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 637-58-1
Summenformel C17 H27 N O3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 329.86
Synonym Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (1:1)Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (9CI), Morpholine, 4-[3-(p-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (7CI,8CI), Pramoxine hydrochloride (6CI), 4-[3-(p-Butoxyphenoxy)propyl]morpholine hydrochloride, Pramacort, Pramocaine hydrochloride, Proctofoam, Tronolaine, Tronothan, Tronothane, Tronothane hydrochloride
IUPAC-Name 4-[3-(4-Butoxyphenoxy)Propyl]morpholin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CCCCOc1ccc(OCCCN2CCOCC2)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pramoxine Hydrochloride
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H27NO3.ClH/c1-2-3-12-20-16-5-7-17(8-6-16)21-13-4-9-18-10-14-19-15-11-18;/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3;1H
Formelmasse 329.1758