Learn More
Prasedymium-Lösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12907403 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 12907403
Marke: Fisher Chemical S 643 050
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
Summenformel Pr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodym
Verpackung Flasche
Konzentration 10 mg/l
Solvent or Matrix Nitric Acid
Menge 50 ml