Learn More
Praseodym(III)-bromid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050142
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11388557 2 g 2 Gramm
11378557 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11388557
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035714.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13536-53-3
Praseodymium(III) bromide has some of the common uses such as in aircraft engines, motion picture industry, coloring in glasses and enamels, color cubic zirconia to simulate peridot, welder and glass blower goggles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13536-53-3
MDL-Nummer MFCD00049762
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) bromide
Schmelzpunkt 691°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 380.63
Reinheit (%) 99.99%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch