Learn More
Praseodym(III)-carbonat-Oktahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049193
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11352278
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013182.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14948-62-0
Summenformel C3H16O17Pr2
Molekulargewicht (g/mol) 605.959
MDL-Nummer MFCD00211307
InChI-Schlüssel SEHQEMTYQGRHIC-UHFFFAOYSA-H
Synonym praseodymium carbonate octahydrate, 3co3.2pr.8h2o, praseodymium carbonate, praseodymium carbonate-water 2/3/8, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trico3, praseodymium iii carbonate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate tricarbonate
PubChem CID 25022096
IUPAC-Name Praseodym(3+); Tricarbonat; Octahydrat
SMILES C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[Pr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) carbonate octahydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 605.97 (461.85 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton
Geruch Odorless