Learn More
Praseodym(III)-fluorid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11384118
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11384118 10 g 10 Gramm
11394118 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11384118 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041418.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Für die Vakuumabscheidung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13709-46-1
Summenformel F3Pr
Molekulargewicht (g/mol) 197.90
MDL-Nummer MFCD00016287
InChI-Schlüssel BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Praseodym(3+)-Trifluorid
SMILES [F-].[F-].[F-].[Pr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1395°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Grün
Physikalische Form Stücke
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Soluble moderately in strong mineral acids Insoluble in water.
Formelmasse 197.9
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 6.2 g/mL