Learn More
Praseodym(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049269
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11316918
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013658.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13709-46-1
Summenformel F3Pr
Molekulargewicht (g/mol) 197.90
MDL-Nummer MFCD00016287
InChI-Schlüssel BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Praseodym(3+)-Trifluorid
SMILES [F-].[F-].[F-].[Pr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1395°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 197.9
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 6.2 g/mL
Name des Produkts
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado