Learn More
Praseodym(III)-iodid, ultratrocken, 99.9+ % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050746
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11318168 1 g 1 Gramm
11328168 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11318168
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039385.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13813-23-5 | I3Pr | 521.621 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13813-23-5
Summenformel I3Pr
Molekulargewicht (g/mol) 521.621
MDL-Nummer MFCD00049513
InChI-Schlüssel PVEVRIVGNKNWML-UHFFFAOYSA-K
Synonym praseodymium triiodide, praseodymium iodide pri3, pri3, prazodymium iodide, praseodymium iii iodide, ultra dry
PubChem CID 83744
IUPAC-Name Triiodopraseodym
SMILES I[Pr](I)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) iodide
Schmelzpunkt 737°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Kristallin/Nadeln
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel PrI3
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 521.62
Reinheit (%) ≥99.9%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich