Learn More
Praseodym(III)-nitrathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317647
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11317647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012909.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 15878-77-0 | H12N3O15Pr | 435.01 g/mol
Praseodymium(III) nitrate hydrate is used in fluorescent display tubes and phosphors. It is also used in the ultrasonic synthesis of phase-pure praseodymium molybdate. It plays a major role in the solvothermal process for formation of doped lanthanide oxysulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15878-77-0
Summenformel H12N3O15Pr
Molekulargewicht (g/mol) 435.01
MDL-Nummer MFCD00011175
InChI-Schlüssel LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym praseodymium iii nitrate hexahydrate, praseodymium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, praseodymium nitrate hexahydrate, nitric acid, praseodymium 3+ salt, hexahydrate, praseodymium 3+ hexahydrate trinitrate, ksc529q4r, praseodymium trinitrate hexahydrate, praseodymium nitrate hydrate 1:3:6, praseodymium nitrate,, praseodymium 3+ trinitrate hexahydrate
PubChem CID 204170
SMILES O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) nitrate hydrate
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,anhydrous amine,alcohol,ether,polar solvents and acetonitrile.
IUPAC-Name Praseodym(3+); Trinitrat; Hexahydrat
Formelmasse 326.92 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Green crystals
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Praseodymium(III) nitrate hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Praseodymium(III) nitrate hexahydrate