Learn More
Praseodym(III)-perchlorat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7051150
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11450291
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040569.NC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13498-07-2
Summenformel Cl3O12Pr
Molekulargewicht (g/mol) 439.246
MDL-Nummer MFCD00243288
InChI-Schlüssel OPAITELCMCAYEB-UHFFFAOYSA-K
Synonym praseodymium 3+ perchlorate, praseodymium iii perchlorate, acmc-20ajtn, praseodymium perchlorate, praseodymium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid praseodymium iii salt
PubChem CID 13783608
IUPAC-Name Praseodym(3+); Triperchlorat
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Pr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) perchlorate
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 10 g
UN-Nummer UN3211
Formelmasse 439.26
Güte Reagenz
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.