Learn More
Praseodym(III)-sulfat-Oktahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11332568 25 g 25 Gramm
11322568 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332568 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014607.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13510-41-3 | H16O20Pr2S3 | 714.103 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13510-41-3
Summenformel H16O20Pr2S3
Molekulargewicht (g/mol) 714.103
MDL-Nummer MFCD00149832
InChI-Schlüssel NIJXLQIGVGZNKP-UHFFFAOYSA-H
Synonym praseodymium sulfate-water 2/3/8, 3so4.2pr.8h2o, praseodymium sulfate, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trisulfate, praseodymium iii sulfate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate trisulfate
PubChem CID 25022097
IUPAC-Name Praseodym(3+); Trisulfat; Octahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pr+3].[Pr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) sulfate octahydrate
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Green powder
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Dichte 2.827g/cm3
Formelmasse 714.12 (570.00 Anhydrous)