Learn More
Praseodym(III)-sulfat-Oktahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049192
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11332278 25 g 25 Gramm
11342278 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11332278
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013180.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13510-41-3
Summenformel H16O20Pr2S3
Molekulargewicht (g/mol) 714.103
MDL-Nummer MFCD00149832
InChI-Schlüssel NIJXLQIGVGZNKP-UHFFFAOYSA-H
Synonym praseodymium sulfate-water 2/3/8, 3so4.2pr.8h2o, praseodymium sulfate, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trisulfate, praseodymium iii sulfate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate trisulfate
PubChem CID 25022097
IUPAC-Name Praseodym(3+); Trisulfat; Octahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pr+3].[Pr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) sulfate octahydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,7712
Formelmasse 714.12 (570.00 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton