Learn More
Praseodym(III) Triflate, TRC
Artikelnummer. 30424251
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424251 5 g 5 Gramm
30422054 2.5 g -
30418450 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30424251 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP7011935G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52093-27-3
Summenformel C3F9O9PrS3
Molekulargewicht (g/mol) 588.11
Synonym Praseodymium Tris(trifluoromethanesulfonate), Praseodymium(3+) Tris(trifluoromethyl Sulfate), Praseodymium(III) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Praseodymium(3+) Salt
IUPAC-Name Praseodym-141(3+); Trifluoromethanesulfonat
SMILES [141Pr+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) Triflate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/3CHF3O3S.Pr/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3/i;;;1+0
Formelmasse 587.7637