Learn More
Praseodympulver, -200 Mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15452557 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15452557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045910.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-10-0 | Pr | 140.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-10-0
Summenformel Pr
Molekulargewicht (g/mol) 140.91
MDL-Nummer MFCD00011174
InChI-Schlüssel PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
IUPAC-Name Praseodym
SMILES [Pr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium powder
Farbe Silber
Menge 25 g
Netzgröße −200 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Form Pulver
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3089
Reinheit (%) 99.9%