Learn More
Praseodymstab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser, 99.5 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383838
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Packungsgröße:
10 Millimeter
100 Millimeter
25 Millimeter
50 Millimeter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11383838 10 mm 10 Millimeter
11373838 25 mm 25 Millimeter
11303848 50 mm 50 Millimeter
11393838 100 mm 100 Millimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11383838 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040296.HF
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7440-10-0 | Pr | 140.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-10-0
Summenformel Pr
Molekulargewicht (g/mol) 140.91
MDL-Nummer MFCD00011174
InChI-Schlüssel PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
IUPAC-Name Praseodym
SMILES [Pr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium rod
Namenshinweis 12.7mm (0.5 in.) dia.
Menge 10 mm
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Mylar, unter Argon
Gewicht ≈0.86g/mm
Form Stange, gegossen, Durchmesser ca.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis, ohne Ta)
Reinheit (%) 99.5%