Learn More
Prasteron (DHEA; Dehydroepiandrosteron) 1,0 mg/ml in Acetonitril, LoGiCal
Artikelnummer. 30458862
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458862 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30458862 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0651.0011
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dehydroisoandrosterone (DHEA)
CAS 53-43-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dehydroisoandrosterone (DHEA)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H28 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 17-Chetovis, 17-Hormoforin, 5,6-Dehydroisoandrosterone, 5,6-Didehydroisoandrosterone, 5-Dehydroepiandrosterone, Androstenolone, Astenile, DHA, DHEA, Deandros, Dehydro-epi-androsterone, Dehydroepiandrosterone, Dehydroisoandrosterone, Diandron, Diandrone, EM 760, GL 701, IM 28, Immunor, Intrarosa, NSC 9896, Prasterone, Psicosterone, Siscelar plus, trans-Dehydroandrosterone, Androst-5-en-17-one, 3-hydroxy-, (3beta)-, Androst-5-en-17-one, 3beta-hydroxy- (8CI), (3beta)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one, 3beta-Hydroxy-Delta5-androsten-17-one, 3beta-Hydroxyandrost-5-en-17-one, 3beta-Hydroxyandrost-5-ene-17-one, 5-Androsten-3beta-ol-17-one, Androst-5-ene-17-one-3beta-ol, Androst-5-ene-3beta-ol-17-one, Delta5-Androsten-3beta-ol-17-one
InChI-Formel InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC-Name (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-Hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-on
Solvent or Matrix Acetonitril
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 288.424
Menge 1 mL
Formelmasse 288,209 g/mol