Learn More
Prasugrel-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30135561
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135561 50 mg 50 Milligramm
30134446 250 mg 250 Milligramm
30005239 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135561 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP70115050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 389574-19-0
Summenformel C20 H20 F N O3 S . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 409.9
Synonym 2-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)-ethanone Hydrochloride (1:1), Ethanone, 2-[2-(acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)-, hydrochloride (9CI), 2-Acetoxy-5-(α-cyclopropylcarbonyl-2-fluorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride, Prasu Doc, Prasugrel hydrochloride
IUPAC-Name [5-[2-Cyclopropyl-1-(2-Fluorophenyl)-2-Oxoethyl]-6,7-Dihydro-4H-Thieno[3,2-c]Pyridin-2-yl] Acetat; Hydrochlorid
SMILES Cl.CC(=O)Oc1cc2CN(CCc2s1)C(C(=O)C3CC3)c4ccccc4F
Specifications
Chemischer Name oder Material Prasugrel Hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H20FNO3S.ClH/c1-12(23)25-18-10-14-11-22(9-8-17(14)26-18)19(20(24)13-6-7-13)15-4-2-3-5-16(15)21;/h2-5,10,13,19H,6-9,11H2,1H3;1H
Formelmasse 409.0915