Learn More
Prasugrel, TRC
Artikelnummer. 30008958
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008958 100 mg 100 Milligramm
30012734 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008958 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP701188100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150322-43-3
Summenformel C20 H20 F N O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 373.44
Synonym 2-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)-ethanone, Thieno[3,2-c]pyridine, ethanone deriv., 2-Acetoxy-5-(α-cyclopropylcarbonyl-2-fluorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno-[3,2-c]pyridine, 2-Acetoxy-5-(α-cyclopropylcarbonyl-2-fluorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, CS 747, Effient, LY 640315, Prasugrel
IUPAC-Name [5-[2-Cyclopropyl-1-(2-Fluorphenyl)-2-Oxoethyl]-6,7-Dihydro-4H-Thieno[3,2-c]Pyridin-2-yl]Acetat
SMILES CC(=O)Oc1cc2CN(CCc2s1)C(C(=O)C3CC3)c4ccccc4F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prasugrel
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H20FNO3S/c1-12(23)25-18-10-14-11-22(9-8-17(14)26-18)19(20(24)13-6-7-13)15-4-2-3-5-16(15)21/h2-5,10,13,19H,6-9,11H2,1H3
Formelmasse 373.1148