Learn More
Praziquantel, TRC
Artikelnummer. 30137632
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137632 5 g 5 Gramm
17993245 50 mg 50 Milligramm
17963045 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137632 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP7020955G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55268-74-1
Summenformel C19 H24 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 312.41
Synonym Praziquantel, 4H-Pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, 2-(cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-, 2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, (±)-Praziquantel, (±)-Praziquatel, 2-(Cyclohexanecarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4(11bH)-one, 2-(Cyclohexanecarbonyl)-3,6,7,11b-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, 2-Cyclohexanecarbonyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, Azinox, Benesal, Biltricide, Cesol, Cysticide, Distocide, Droncit, Embay 8440, Epiquantel, Hada Clean, Prazinon, Praziquantel, Pyquiton, Saniquantrel, Warmnil
IUPAC-Name (11bR)-2-(Cyclohexancarbonyl)-3,6,7,11b-Tetrahydro-1H-Pyrazino[2,1-a]Isoquinolin-4-on
SMILES O=C(C1CCCCC1)N2C[C@@H]3N(CCc4ccccc34)C(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praziquantel
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2/t17-/m0/s1
Formelmasse 312.1838
Reinheit (%) >95%