Learn More
Prazosinhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Prazosinhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Prazosin Hydrochloride |
| CAS | 19237-84-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Prazosin Hydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C19 H21 N5 O4 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Prazosin Hydrochloride, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. K (EP) as Hydrochloride, [4-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-1-piperazinyl]-2-furanyl-methanone hydrochloride (1:1), 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furanylcarbonyl)-piperazine monohydrochloride, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furoyl)-piperazine monohydrochloride, 2-[4-(2-Furoyl)piperazin-1-yl]-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline hydrochloride, Adversuten, Adverszuten, Alpress LP, CP 12299-1, Deprazolin, Duramipress, Eurex, Furazosin hydrochloride, Hypovase, Hypovasole, Minipress, NSC 292810, Peripress, Pratsiol, Prazosin hydrochloride, Sinetens, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. K (EP), Terazosin Imp. K (EP), Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity K as Hydrochloride, Terazosin Impurity K as Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H21N5O4.ClH/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;/h3-4,9-11H,5-8H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H |
| SMILES | Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)c4occc4 |
| IUPAC-Name | [4-(4-Amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-(furan-2-yl)methanon;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |