missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ prd Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15827923
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15827923 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15827923

Marke: Invitrogen™ PA569511

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Fruit fly: 100%.

Pair-rule protein expressed in a segmentally repeating pattern to define the polarity of embryonic segments. Capable of sequence-specific DNA-binding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen prd
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen prd
Gen-Zugriffsnummer P06601
Gen-Alias CG6716; CG6716-PA; CG6716-PB; Dmel\CG6716; Dmel_CG6716; GH22686p; paired; pr; PRD; prd-PA; prd-PB; Segmentation protein paired
Gensymbole prd
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen synthetic peptide corresponding to a region of fruit fly prd (aa 1-50).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 34629
Zielspezies Drosophila
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.