Learn More
PRDM10 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen PRDM10
Konzentration 0.24 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16802465
Unterlagen ansehen
Proteintech
23827-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16892455
Unterlagen ansehen
Proteintech
23827-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
GPIP137 may regulate the transport and translation of mRNAs of proteins involved in synaptic plasticity in neurons and cell proliferation and migration in multiple cell types. It is expressed in the cytoplasm.
Spezifikation
Spezifikation
PRDM10
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q3UTQ7, Q9NQV6
382066, 56980
PRDM10 Fusion Protein Ag20605
Primary
-20°C
PRDM10
0.24 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
KIAA1231, PFM7, PR domain containing 10, PRDM10, TRIS, Tristanin
Prdm10
IgG
Antigen Affinity Chromatography