Learn More
Abnova™ PRDM16/CEN1p FISH Sonde
Artikelnummer. 16083255
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16083255 200 μl 200 Mikroliter
16073255 100 μl 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16083255
Marke: Abnova™ FG0168.200uL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Beschreibung DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde
Format Tube
Zur Verwendung mit (Anwendung) FISH-Ce
Gen-ID (Entrez) 63976
Enthält DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde
Menge 200 μl
Form Flüssig