Learn More
Abnova™ PRDM16/CEN1p FISH Sonde
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
| Beschreibung | DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde |
| Format | Rörchen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | FISH-Ce |
| Gen-ID (Entrez) | 63976 |
| Enthält | DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde |
| Menge | 100 μl |
| Form | Flüssig |