missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

pre-Calcitriol PTAD Adduct (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30137180
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137180 10 mg 10 Milligramm
30136702 2.5 mg 2.50 Milligramm
30004042 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30137180 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC14452010MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 86307-44-0
Summenformel C35 H49 N3 O5
Molekulargewicht (g/mol) 591.78
Synonym 1H,5H-Cyclopenta[f][1,2,4]triazolo[1,2-a]cinnoline-1,3(2H)-dione, 11-(3,5-dihydroxy-2-methyl-1-cyclohexen-1-yl)-4a,6,6a,7,8,9,9a,11-octahydro-7-(5-hydroxy-1,5-dimethylhexyl)-6a-methyl-2-phenyl-, [4aR-[4aα,6aα,7α(R*),9aβ,11α(3S*,5R*)]]- (9CI)
IUPAC-Name 7-(3,5-dihydroxy-2-methylcyclohexen-1-yl)-13-(6-hydroxy-6-methylheptan-2-yl)-14-methyl-4-phenyl-2,4,6-triazatetracyclo[7.7.0.02,6.010,14]hexadec-8-ene-3,5-dione
SMILES C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2C3=C[C@H](N4N([C@@H]3CC[C@]12C)C(=O)N(C4=O)c5ccccc5)C6=C(C)[C@@H](O)C[C@H](O)C6

Spezifikation

Chemischer Name oder Material pre-Calcitriol PTAD Adduct
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C35H49N3O5/c1-21(10-9-16-34(3,4)43)27-13-14-28-26-20-30(25-18-24(39)19-31(40)22(25)2)38-33(42)36(23-11-7-6-8-12-23)32(41)37(38)29(26)15-17-35(27,28)5/h6-8,11-12,20-21,24,27-31,39-40,43H,9-10,13-19H2,1-5H3/t21-,24-,27-,28+,29-,30+,31+,35-/m1/s1
Formelmasse 591.3672
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.