Learn More
Vorgemischter GFAA-Matrixmodifikator 3: 10 mg/ml NH4H2PO4& 600 μg/ml Mg(NO3)2 in 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003176 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003176 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGMPM3250
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Vorgemischter GFAA-Matrixmodifikator 3: 10 mg/ml NH4H2PO4& 600 μg/ml Mg(NO3)2 in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Phosphate/Magnesium Nitrate
CAS 10361-65-6, 10377-60-3
Verfahren GFAA/AA
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ammonium Phosphate/Magnesium Nitrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 250 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ammonium Phosphate 10 mg/mL/Magnesium Nitrate 600 μg/mL