Learn More
Keystone Cleanroom Products Vorsterilisiert Sharpie Feiner Punkt
Artikelnummer. 31008264 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Schwarz
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe
31008264 Schwarz
31008262 Blau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31008264 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. S10FMARKBLK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.00 €
    318.72 € / 250 Stück
    Sparen 81.28 €
    20% Rabatt
Verfügbar ab: 18-06-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gebrauchsfertige, sterile, permanente Tinte Sharpie Markierungen eliminieren die Risiken, die mit Desinfektionsverfahren für Oberflächen verbunden sind.
  • Gammabestrahlt, sterilisiert bis zu einer Salzkonzentration von 10-6
  • Chargenkontrolliert
  • Gebrauchsfertig
  • Verpackt in leicht zu öffnenden Tyvek™ Peel-Beutel
  • Geringeres Kontaminationsrisiko
  • Vereinfacht die Konformität mit SOPs
  • Kontaminierte Schreibgeräte müssen nicht mehr abgewischt werden
Spezifikation
Material Kunststoff
Liniert Nein
Farbe Schwarz
Einbandfarbe Schwarz
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Sterilitätszertifikat
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Verpackung 10 Pk.
Produkttyp Steriler Marker
Sterilität Steril
Spitzenform Feine Spitze