Learn More
Thermo Scientific™ Vorsupplementierte Dichloran-Glycerin-18 %-Agar-Basis (DG18) (ISO) (dehydriert)
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Isolieren und zählen Sie lebensmittelverderbende Hefen und Schimmelpilze mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Vorsupplementierte Dichloran-Glycerin-18 %-Agar-Basis (DG18) (ISO) (dehydriert) bei gleichzeitiger Einhaltung der BS ISO 21527-2: 2008. Dank des antibiotischen Chloramphenicols in der Formulierung bietet das Nährmedium Selektivität gegenüber Bakterien und reduziert den Umgang mit schädlichen Chemikalien im Labor.
Vorsupplementierte Dichloran-Glycerin-18 %-Agar-Basis (DG18) (ISO) eignet sich für die Zählung und Isolierung xenophiler Schimmelpilze in getrockneten und halbgetrockneten Lebensmitteln, wie etwa Gewürzen, Trockenfrüchten, Süßwaren, Cerealien, Nüssen, Trockenfleisch und Fischprodukten.
Die Formulierung enthält 18 % Glycerin (w/w), was die Wasseraktivität (aW) von 0,999 auf 0,95 senkt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
- Entspricht der Norm BS ISO 21527-2: 2008.
- Kolonienzählung leicht gemacht: Enthält das Fungizid Dichloran, das die Ausbreitung von Mucoraceae-Pilzen hemmt und die Koloniengröße anderer Gattungen einschränkt.
Die Formulierung enthält 18 % Glycerin (w/w), was die Wasseraktivität (aW) von 0,999 auf 0,95 senkt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 10°bis 30 °C |
| Beschreibung | Vorsupplementierte Dichloran-Glycerin-18 %-Agar-Basis (DG18) (ISO) (dehydriert) |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 500 g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Pre Supplemented DG18 (ISO) Agar Base
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1B
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid, Chloramphenicol