Learn More
Thermo Scientific™ Vorgewogenes gepuffertes Peptonwasser-Agar (Buffered Peptone Water, BPW)
Beschreibung
Beschleunigen Sie Ihren Arbeitsablauf bei der Vorbereitung mikrobieller Kulturmedien für die Voranreicherung von Salmonella-Arten aus Lebensmittelproben mit dem vorgewogenen gepufferten Pepton-Wasser von Thermo Scientific™. Die vorgewogenen Beutel von Thermo Scientific™ Oxoid™ Trockenkulturmedien sind zur einmaligen Verwendung bei der Vorbereitung von 1 l oder 8 l Ihres Mediums entwickelt. Sie sparen wertvolle Zeit und können umgehend mit Ihren Untersuchungen beginnen, da ein Wiegen des Pulvers entfällt. Einfach aufreißen, umrühren und anwenden.
Die Beutel mit vorgewogenem gepuffertem Peptonwasser beinhalten Thermo Scientific Oxoid gepuffertes Peptonwasser medium (Hst. Artikelnr. CM-0509). Sie gehören zu unserem Sortiment der am häufigsten verwendeten und sorgfältig charakterisierten Trockenkulturmedien, die jetzt in praktischen, vorgewogenen Folienbeuteln erhältlich sind.
Öffnen Sie den ausgewählten Medienbeutel, fügen Sie den Inhalt der entsprechenden Wassermenge hinzu, umrühren, und wie gewöhnlich autoklavieren.
- Effizient:Entscheiden Sie sich für unser umfangreiches Sortiment an vorgewogenen Medienformaten, die arbeitsintensive Vorbereitungszeiten erheblich verkürzen, und damit die Produktivität bedeutend steigern
- Praktisch: Durch Aufreißbeutel und einfaches Hinzufügen wird die Medienherstellung schneller und einfacher
- Konform: Bewährte und geprüfte Medienformate erlauben zuverlässiges und konsistentes Arbeiten
- Produktiv: Routinemäßige Verfahren und ein Wiegen der Trockenkulturmedien werden soweit eingeschränkt, dass die gewonnene Zeit für bedeutende Arbeiten genutzt werden kann
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Vorgewogenes gepuffertes Peptonwasser-Agar (Buffered Peptone Water, BPW) |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 10 Beutel für 8 l Medium |
Für Laboranwendungen.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.