Learn More
Thermo Scientific™ Vorgewogenes MYP-Agar (Mannitol Egg Yolk Polymixin, oder Mannitol-Eidotter-Polymyxin)
Beschreibung
Beschleunigen Sie Ihren Arbeitsablauf bei der Vorbereitung mikrobieller Kulturmedien für die Zählung von Bacillus cereus in Lebensmittelproben mit dem Thermo Scientific™ Pre-Weigh MYP-Agar (Mannitol-Eigelb-Polymixin). Die vorgewogenen Beutel von Thermo Scientific™ Oxoid™ Trockenkulturmedien sind zur einmaligen Verwendung bei der Vorbereitung von 1 l oder 8 l Ihres Mediums entwickelt. Sie sparen wertvolle Zeit und können umgehend mit Ihren Untersuchungen beginnen, da ein Wiegen des Pulvers entfällt. Einfach aufreißen, umrühren und anwenden.
Der Pre-Weigh MYP-Agar entspricht dem Medium, das von Mossel et al1 entwickelt wurde. Es gehört zu unserem Sortiment der am häufigsten verwendeten und sorgfältig charakterisierten Trockenkulturmedien, die jetzt in praktischen, vorgewogenen Folienbeutel erhältlich sind.
Öffnen Sie den ausgewählten Medienbeutel, fügen Sie den Inhalt der entsprechenden Wassermenge hinzu, umrühren, und wie gewöhnlich autoklavieren.
- Effizient: Entscheiden Sie sich für unser umfangreiches Sortiment an vorgewogenen Medienformaten, die arbeitsintensive Vorbereitungszeiten erheblich verkürzen, und damit die Produktivität bedeutend steigern
- Praktisch:Durch Aufreißbeutel und einfaches Hinzufügen wird die Medienherstellung schneller und einfacher
- Konform: Bewährte und geprüfte Medienformate erlauben zuverlässiges und konsistentes Arbeiten
- Produktiv: Routinemäßige Verfahren und ein Wiegen der Trockenkulturmedien werden soweit eingeschränkt, dass die gewonnene Zeit für anspruchsvolle Aufgaben genutzt werden kann.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Vorgewogenes MYP-Agar (Mannitol Egg Yolk Polymixin, oder Mannitol-Eidotter-Polymyxin) |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 20 Beutel für 1 l Medium |
Für Laboranwendungen.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.