missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vorgewogenes Keimzahl-Agar (Plate Count Agar, kurz PCA)

Artikelnummer. 15892467
Click to view available options
Menge:
10 Beutel für 8 l Medium
20 Beutel für 1 l Medium
Packungsgröße:
1 Set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15892467

Marke: Thermo Scientific Oxoid PW03251L

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschleunigen Sie Ihren Arbeitsablauf bei der Vorbereitung von Medien für die Zählung der Gesamtkeimzahl in Lebensmitteln, Milch und Milchprodukten mit vorgewogenen Medienbeuteln.

Beschleunigen Sie Ihren Arbeitsablauf bei der Vorbereitung von mikrobiellen Kulturmedien für die Zählung der Gesamtkeimzahl (total viable counts, TVC) in Lebensmitteln, Milch und Milchprodukten mit Thermo Scientific™ Vorgewogenes Keimzahl-Agar. Die vorgewogenen Beutel von Thermo Scientific™ Oxoid™ Trockenkulturmedien sind zur einmaligen Verwendung bei der Vorbereitung von 1 l oder 8 l Ihres Mediums entwickelt. Sie sparen wertvolle Zeit und können umgehend mit Ihren Untersuchungen beginnen, da ein Wiegen des Pulvers entfällt. Einfach aufreißen, umrühren und anwenden.

Der vorgewogene Plate-Count-Agar entspricht dem von APHA1 und PHLS2 empfohlenen Medium für die Plattenzählung von Mikroorganismen in Lebensmitteln, Milch und anderen Milchprodukten. Gehört zu unserem Sortiment der am häufigsten verwendeten und sorgfältig charakterisierten Trockenkulturmedien, die jetzt in praktischen, vorgewogenen Folienbeuteln erhältlich sind.

Öffnen Sie den ausgewählten Medienbeutel, fügen Sie den Inhalt der entsprechenden Wassermenge hinzu, umrühren, und wie gewöhnlich autoklavieren.

  • Effizient:Entscheiden Sie sich für unser umfangreiches Sortiment an vorgewogenen Medienformaten, die arbeitsintensive Vorbereitungszeiten erheblich verkürzen, und damit die Produktivität bedeutend steigern
  • Praktisch: Durch Aufreißbeutel und einfaches Hinzufügen wird die Medienherstellung schneller und einfacher
  • Konform: Bewährte und geprüfte Medienformate erlauben zuverlässiges und konsistentes Arbeiten
  • Produktiv: Routinemäßige Verfahren und ein Wiegen der Trockenkulturmedien werden soweit eingeschränkt, dass die gewonnene Zeit für anspruchsvolle Aufgaben genutzt werden kann.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Vorgewogenes Keimzahl-Agar (Plate Count Agar, kurz PCA)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 20 Beutel für 1 l Medium

Für Laboranwendungen.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt