Learn More
Thermo Scientific™ Vorgewogenes Violett-Rot-Galle-Glucose-Agar (Violet Red Bile Glucose, VRBGA)
Artikelnummer. 15812477
Click to view available options
Menge:
10 Beutel für 8 l Medium
20 Beutel für 1 l Medium
Packungsgröße:
1 Set
10 Stück
Artikelnummer. 15812477
Marke: Thermo Scientific™ PW04851L
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Durch die Verwendung vorgewogener Medienbeutel verkürzen Sie Ihre Vorbereitungszeit bei der Herstellung von Medien für die Erkennung und Zählung von Enterobakterien in Lebensmitteln.
Beschleunigen Sie Ihren Arbeitsablauf bei der Vorbereitung von mikrobiellen Kulturmedien für die Erkennung und Zählung von Enterobakterien in Lebensmitteln mit Thermo Scientific™ Vorgewogenes Violett-Rot-Galle-Glucose-Agar (VRBGA). Die vorgewogenen Beutel von Thermo Scientific™ Oxoid™ Trockenkulturmedien sind zur einmaligen Verwendung bei der Vorbereitung von 1 l oder 8 l Ihres Mediums entwickelt. Sie sparen wertvolle Zeit und können umgehend mit Ihren Untersuchungen beginnen, da ein Wiegen des Pulvers entfällt. Einfach aufreißen, umrühren und anwenden.
Vorgewogenes Violett-Rot-Galle-Glucose-Agar entspricht dem von Mossel et al1,2,3 beschriebenen Medium. Es gehört zu unserem Sortiment der am häufigsten verwendeten und sorgfältig charakterisierten Trockenkulturmedien, die jetzt in praktischen, vorgewogenen Folienbeuteln erhältlich sind.
Öffnen Sie den ausgewählten Medienbeutel, fügen Sie den Inhalt der entsprechenden Wassermenge hinzu, umrühren, und wie gewöhnlich autoklavieren.
  • Effizient: Entscheiden Sie sich für unser umfangreiches Sortiment an vorgewogenen Medienformaten, die arbeitsintensive Vorbereitungszeiten erheblich verkürzen, und damit die Produktivität bedeutend steigern
  • Praktisch: Durch Aufreißbeutel und einfaches Hinzufügen wird die Medienherstellung schneller und einfacher
  • Konform: Bewährte und geprüfte Medienformate erlauben zuverlässiges und konsistentes Arbeiten
  • Produktiv: Routinemäßige Verfahren und ein Wiegen der Trockenkulturmedien werden soweit eingeschränkt, dass die gewonnene Zeit für bedeutende Arbeiten genutzt werden kann
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Oxoid Violett-Rot-Galle-Glucose-Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 20 Beutel für 1 l Medium
Für Laboranwendungen.