Learn More
Digi-Sense™ Digi-Sense™ vorkalibrierte kompakte Klammermessgeräte
Artikelnummer. 15800056
Click to view available options
Produkttyp:
AC/DC-Strom; Echteffektivwert
Nur AC-Strom
Hertz:
10 bis 10000 Hz
10 bis 100000 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15800056
Marke: Digi-Sense™ 2025055
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Testleitungen, Temperaturfühler, Tragetasche, 9 V-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht von InnoCal.
Die Digi-Sense™ Klammermessgeräte verfügen für Tests an schwer erreichbaren Orten über ein kompaktes Design
  • Verlässliche Messungen
  • Vorkalibriert auf NIST-rückführbare Standards
  • Erhöhte Haltbarkeit durch doppelt geformtes Kunststoffgehäuse
  • Sofortige Sichtbarkeit mit LCD-Warnung beim Messen von kontaktloser Wechselspannung
  • Zugang zu schwierigen Prüfbereichen mit der kleinen Zangenöffnung
  • Verbesserte Messfreundlichkeit durch Datenhaltefunktion auf dem großen Display mit Hintergrundbeleuchtung
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Produkttyp Nur AC-Strom
Zur Verwendung mit (Geräte) Electrical Equipment
Länge (angloamerikanisch) 7,75 in.
Länge (metrisch) 19,7 cm
Spannung 600 V
Genauigkeit Gleichstromspannung: ±1.5 % + 2 Ziffern; Wechselstromspannung: ±2.0 % + 5 Ziffern; Wechselstrom: ±2.8 % + 5 Ziffern; Frequenz: ±1.5 % + 2 Ziffern; Widerstandsfähigkeit: ±3.5 % + 5 Ziffern
Stromstärke 0 bis 400 A
Zertifizierung/Konformität Kat. III 1000 V
Farbe Blau/Grau
Abmessungen (L x B x H) 19,7 x 7 x 4 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gebäudeinstandhaltung und -dienstleistungen.
Höhe (angloamerikanisch) 1.5625 Zoll
Höhe (metrisch) 4 cm
Hertz 10 bis 10000 Hz
Enthält Testleitungen, Temperaturfühler, Tragetasche, 9 V-Batterie und NIST-rückführbarer Kalibrierbericht von InnoCal.
Anzahl pro Packung Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) −4 °F bis 1.400 °F
Temperaturbereich (metrisch) −20 °C bis +760 °C
Breite (angloamerikanisch) 2,75 in.
Breite (metrisch) 7 cm